Fontos dokumentumok
NIST3530
Iodized Table Salt (Iodide)
NIST®SRM®
Szinonimák:
Sodium chloride, Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 200 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
801 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
SRM 3530 _SDS
SRM3530 _CoA
Alkalmazás
This SRM is also suitable for quality assurance when assigning values to in-house reference materials.
Tulajdonságok és előnyök
- Available with a certificate documenting NIST-certified value of mass fraction of iodine as iodide.
- Assay value determined using gravimetric titrimetric, ICP-MS, and linear voltammetry methods.
- The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Egyéb megjegyzések
Iodine (I)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1