Merck
NIST994
Isotopic standard for gallium
NIST® SRM® 994
Szinonimák:
Gallium
About This Item
Lineáris képlet:
Ga
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
izotóptisztaság
 69Ga
 71Ga
form
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
kiszerelés
pkg of 0.25 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
ellenállás
25.795 μΩ-cm, 30°C
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
sűrűség
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intneded for use as an isotopic standard. SRM 994 consists of 0.25 g of a commercial, high purity gallium metal. For more informatioon, please refer to the COA and SDS.
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)