Merck
NIST951A
Boric acid
NIST® SRM® 951a, isotopic standard
About This Item
Lineáris képlet:
H3BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
kiszerelés
pkg of 10 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
format
neat
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as an isotopic reference material for the calibration of mass spectrometers. The material consists of highly purified boric acid of high homogeneity. A unit of SRM 951a consists of 10 g of powder. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 951A_cert
SRM 951A_SDS
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boron-10, Boron-11
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)