Merck
PHR2203
Supelco
Potassium Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Potassium nitrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
KNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1548349
API-család
potassium nitrate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
mp
334 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC1599 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)