NIST8301
Boron Isotopes in Marine Carbonate (Simulated Coral and Foraminifera Solutions)
NIST®SRM®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
izotóptisztaság
11B
kiszerelés
pkg of 24 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
SRM 8301_cert
SRM 8301_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Reference values and expanded uncertainties for δ11BSRM951 are determined using the DerSimonian-Laird analysis method within the NIST Consensus Builder.
- Expiration details, instructions for handling, storage and use are provided on the NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Boron (11B/10B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Calcium (Ca)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)