Fontos dokumentumok
PHR2664
Boric acid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to NIST NIST951A
traceable to NIST NIST973
traceable to USP 1076341
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
API-család
boric acid
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1000 mg
mp
160 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1