Merck
NIST193
Potassium nitrate
NIST® SRM® 193
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
KNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 90 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
334 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Each unit of SRM193 contains 90 g of highly purified and homogeneous crystalline potassium nitrate nitrogen.
SRM 193 _SDS
SRM 193 _CoA
Alkalmazás
Potassium nitrate standard reference material (SRM) is intended for use as a working standard in determining the levels of potassium and nitrate nitrogen in fertilizer industry.
Tulajdonságok és előnyök
  • SRM 193 is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of potassium and nitrogen.
  • Certified values are determined using gravimetric assay.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1