Merck
1076341
USP
Boric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Lineáris képlet:
H3BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
API-család
boric acid
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
boiling water: freely soluble
ethanol: soluble
glycerol: freely soluble
sűrűség
1.440 g/cm3
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Boric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dalteparin Sodium
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)