Merck
NIST973
Boric acid
NIST® SRM® 973, acidimetric standard
About This Item
Lineáris képlet:
H3BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
kiszerelés
pkg of 100 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay and is intended for use as a primary acidimetric standard. The SRM consists of highly purified boric acid (H3BO3) in a 100 g bottle. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 973_cert
SRM 973_SDS
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boric Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)