Fontos dokumentumok
204382
Silver chloride
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Chlorosilver
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 912 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: silver
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
törésmutató
n20/D 2.0668 (lit.)
mp
455 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.