Fontos dokumentumok
D4011
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
≥98.0% purity (GC), liquid
Szinonimák:
1-Dimethylaminonaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
product name
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine, ≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
technika/technikák
titration: suitable
szín
faint yellow to dark yellow
törésmutató
n20/D 1.622 (lit.)
bp
139-140 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-13(2)12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?