Fontos dokumentumok
72548
Nitrate Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
potassium nitrate, 1 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
anaerobic bacteria
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Serratia spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.