Fontos dokumentumok
F4680
Fluoromount™ Aqueous Mounting Medium
liquid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fluoromount™ Aqueous Mounting Medium, for use with fluorescent dye-stained tissues
grade
for fluorescence
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
clear
alkalmasság
suitable for immunohistochemistry
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Általános leírás
Alkalmazás
- coverslips on slides for immunofluorescence microscopic examination of PC12 and Hela cells
- hippocampus neurons cells for confocal microscope studies
- brain sections for immunofluorescence staining
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.