Fontos dokumentumok
T3134
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥95%, powder
Szinonimák:
TMPPD, Wurster’s reagent
Teszt
≥95%
form
powder
szín
off-white to gray-brown
mp
222-224 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 500 mg/10 mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3