Fontos dokumentumok
39441
Nitrate Reagent B
suitable for microbiology
Szinonimák:
Sulfanilic acid solution, 4-Aminobenzenesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Minőségi szint
összetétel
acetic acid (30%), 1000 mL
sulfanilic acid, 8.0 g
technika/technikák
microbe id | metabolite detection: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
alkalmasság
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
coliforms
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.