Fontos dokumentumok
N1000
1-Naphthol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.5 (120 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 94 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
1007 °F
robbanási határérték
5 %
szín
white to off-white
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 300 nm; λem 472 nm (Borax buffer)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES string
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)