10771
Histopaque®-1077
sterile-filtered, density: 1.077
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
liquid
eltarthatósági idő
Expiry date on the label.
szennyeződések
endotoxin, tested
sűrűség
1.077
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- human lymphocyte antigen (HLA) typing
- initial isolation step prior to the enumeration of T, B, and ‘null’ lymphocytes.
- preparation of pure lymphocyte suspensions for cell culture and cytotoxicity assays.
- isolation and purification of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and bone marrow mononuclear cells (BMMCs)
- isolation of human lymphocytes
- isolation of breast cancer circulating tumor cells (CTCs) from the whole blood
- Histopaque-1077 is used in conjunction with Histopaque-1119 as it facilitates the rapid recovery of viable mononuclear cells and granulocytes from small volumes of whole blood
Tulajdonságok és előnyök
- Optimal recovery of viable cells
- Permits selective separation of blood cell types
- Prevents cell distortion
- Preserves cell viability
- Minimal extraneous cell interference
- Reproducible performance from batch to batch
- Sterile-filtered and endotoxin-tested
- Stable at 2-8°C for at least 2 years when protected from light
Elv
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.
Protocols
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
A Ficoll 400® egy nagy hidrofilitású és vízoldékonyságú, nem ionos polimer, amely alkalmas különböző biológiai alkalmazásokhoz.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.