Fontos dokumentumok
38497
Nitrate Reagent A
suitable for microbiology
Szinonimák:
1-Naphthylamine solution
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioChemika
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
acetic acid 5 N, 1000 mL
α-naphthylamine, 5 g
technika/technikák
microbe id | metabolite detection: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
alkalmasság
Enterobacter spp.
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
bacteria
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.