Fontos dokumentumok
06522
Sigma-Aldrich
DPX Mountant for histology
slide mounting medium
About This Item
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.47
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
histological grade
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.52
viszkozitás
1200-1800 mPa.s(20 °C)
oldhatóság
water: practically insoluble
sűrűség
0.94-0.97 g/L
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
DPX Mountant for histology is suitable for use as a slide mountant to fix sections. It serves as a mounting media for viewing slides with H&E (Hematoxylin-Eosin), Nissl staining, and Masson-Goldner stained samples.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.4 °F
Lobbanási pont (C)
8 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The level and distribution pattern of HP1beta in the embryonic brain correspond to those of H3K9me1/me2 but not of H3K9me3
Bartova E, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 145(4), 447-461 (2016)
Impaired central respiratory chemoreflex in an experimental genetic model of epilepsy.
Totola LT
The Journal of Physiology, 595 (2017)
Immunotherapeutic Blockade of Macrophage Clever-1 Reactivates the CD8+ T Cell Response Against Immunosuppressive Tumors
Viitala MK, et al.
Clinical Cancer Research, 145(4), 1-30 (2019)
Does 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) induce genotoxic effects in tissue cultured Allium roots?
Ozkul M, et al.
Cytotechnology, 68(6), 2395-2405 (2016)
Roberta Parolisi et al.
Brain structure & function, 222(6), 2625-2639 (2017-02-27)
Adult neurogenesis has been implicated in brain plasticity and brain repair. In mammals, it is mostly restricted to specific brain regions and specific physiological functions. The function and evolutionary history of mammalian adult neurogenesis has been elusive so far. The