Merck
87890
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥97.0% (AT)
Szinonimák:
TMPPD, Wurster’s reagent
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.17
Beilstein:
7442241
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥97.0% (AT)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (AT)
Forma
powder
mp
222-224 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms.; For oxidase reagent, use a 1% aqueous solution of N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lija Swain et al.
Journal of the American College of Cardiology, 76(6), 684-699 (2020-08-09)
Myocardial damage due to acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) remains a significant global health problem. New approaches to limit myocardial infarct size and reduce progression to heart failure after STEMI are needed. Mechanically reducing left ventricular (LV) workload (LV unloading)
Hélène Pelicano et al.
Breast cancer research : BCR, 16(5), 434-434 (2014-09-12)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a subtype of highly malignant breast cancer with poor prognosis. TNBC is not amenable to endocrine therapy and often exhibit resistance to current chemotherapeutic agents, therefore, further understanding of the biological properties of these cancer