Fontos dokumentumok
N9005
1-Naphthylamine
97%
Szinonimák:
α-Naphthylamine, 1-Aminonaphthalene
Teszt
97%
Forma
solid
szín
light tan to purple
bp
301 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be used as a starting material to synthesize:
- [(S)-HY-Phos], a novel chiral phosphine-phosphoramidite ligand for use in rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of various functionalized olefins.
- N-(naphthalen-1-yl)picolinamide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?