91237
2-Propanol
analytical standard
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (completely)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?