190764
2-Propanol
≥99.5%, ACS reagent, suitable for RNA extraction
Szinonimák:
isopropanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
product name
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
technika/technikák
RNA extraction: suitable
szennyeződések
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: passes test
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Solvent in organic synthesis
- Chemical intermediate
- Disinfectant
- Antibacterial
- Sample preservative
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
greener alternative product
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup