Fontos dokumentumok
02575
Dichloromethane
analytical standard
Szinonimák:
Methylene chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
0.002% amylene as stabilizer
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.