Merck
109634
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Méret kiválasztása
1 L
7 710,00 Ft
1 L
8 470,00 Ft
2.5 L
16 100,00 Ft
1096342508
17 700,00 Ft
2.5 L
17 700,00 Ft
4 L
28 200,00 Ft
5 L
28 900,00 Ft
10 L
59 800,00 Ft
25 L
103 000,00 Ft
180 L
586 000,00 Ft
190 L
664 000,00 Ft
7 710,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
7 710,00 Ft
1 L
8 470,00 Ft
2.5 L
16 100,00 Ft
1096342508
17 700,00 Ft
2.5 L
17 700,00 Ft
4 L
28 200,00 Ft
5 L
28 900,00 Ft
10 L
59 800,00 Ft
25 L
103 000,00 Ft
180 L
586 000,00 Ft
190 L
664 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-661-7
NACRES:
NB.21
grade:
ACS reagent
for analytical purposes
Teszt:
≥99.8% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
gőznyomás:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
7 710,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
2-Propanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
for analytical purposes
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
hatékonyság
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
2-Propanol is used as:
  • A soft coagulation bath to induce phase separation for creating the desired microfiltration pore size range.[1]
  • An extraction solvent for organic additives and poorly water-soluble substances.[2]
Kapcsolódás
Discover EMSURE - to be more than sure!
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Non-volatile extractable analysis of prefilled syringes for parenteral administration of drug products
NoemG D et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 142, 337-342 (2017)
Morphology and polymorph study of a polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane for protein binding: Effect of the dissolving temperature
AL Ahmad, et al.
Desalination, 278, 318-324 (2011)
Marta B Fernandes et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 335-335 (2020-06-26)
Recent evidence suggests that neural stem cell (NSC) fate is highly dependent on mitochondrial bioenergetics. Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA), an endogenous neuroprotective bile acid and a metabolic regulator, stimulates NSC proliferation and enhances adult NSC pool in vitro and in vivo.
Cikkek
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Related Content
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?