Merck
278475
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.5%, anhydrous
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
635639
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
2-Propanol, anhydrous, 99.5%
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0003%
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (completely)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Propanol may be used as a solvent in the preparation of cyclic ureas by reacting carbon dioxide with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2). It may also be used as an alternate precursor to acetone for synthesizing methyl isobutyl ketone.
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Egyéb megjegyzések
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MicroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Jogi információk
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol
Di Cosimo JI, et al
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)
Fabrication and characterization of electrospun titania nanofibers
Chandrasekar R, et al.
J. Mater. Sci., 44(5), 1198-1205 (2009)
Qing-Fei Yin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1206, 69-80 (2014-09-23)
Most of mRNAs and well-characterized long noncoding RNAs are shaped with 5' cap and 3' poly(A) tail. Thereby, conventional transcriptome analysis typically involved the enrichment of poly(A)+ RNAs by oligo(dT) selection. However, accumulated lines of evidence suggest that there are
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)