Merck
733458
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.999% trace metals basis, electronic grade
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
635639
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
2-Propanol, electronic grade, 99.999% trace metals basis
grade
electronic grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
szennyeződések
≤0.05% water
water
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (completely)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Propanol (IPA) is an electronic graded solvent that is majorly used in the rinsing of semi-conductors, metals and organic polymers.
Alkalmazás
IPA can be used to rinse a variety of materials like gold-titanium probes, methanol fuel cells, organic semiconductors and silicon wafers.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effects of ethanol in methanol fuel on the performance of membrane electrode assemblies for direct methanol fuel cells.
Yang S, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2018)
Sol-gel synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO powders.
Ristic M, et al.
Journal of alloys and compounds, 397(1-2), L1-L4 (2005)
Oriented UiO-66 thin films through solution shearing.
Ghorbanpour A, et al.
CrystEngComm, 20(3), 294-300 (2018)
Fabrication of electrically contacted plasmonic Schottky nanoantennas on silicon.
Alavirad M, et al.
Chinese Optics Letters, 16(5), 050007-050007 (2018)
Tattoo-Paper Transfer as a Versatile Platform for All-Printed Organic Edible Electronics.
Bonacchini GE, et al.
Advanced Materials, 30(14), 1706091-1706091 (2018)