19422
1-Butanol
analytical standard
Szinonimák:
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
649 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
11.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
n20/D 1.399
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?