2-Propanol
A 2-propanol egy másodlagos alkohol, más néven izopropanol, izopropil-alkohol vagy szek-propilalkohol. Ez egy tiszta, színtelen, poláros szerves oldószer, enyhe szaggal. A 2-Propanol keverhető vízzel, szerves oldószerekkel, valamint különböző poláros és nem poláros anyagokkal, így sokoldalú oldószer, széles oldhatósági tartományban. Széles körben használják oldószerként kémiai reakciókban, extrakciókban és kromatográfiás technikákban. Az ipari alkalmazásokban fagyálló folyadékokban, gyorsan száradó olajokban és gyorsan száradó tintákban használják. Emellett oldószerként használják gumi, sellak és illóolajok oldására, és üzemanyag-helyettesítőként használható különböző üzemanyagcellákban. A molekuláris biológiában a 2-Propanolt bioreagensként használják DNS és RNS kicsapására emlősök szöveteiből.
A 2-Propanolt mobil fázisként használják az ioncserélő kromatográfiában, valamint a nagy teljesítményű folyadékkromatográfiában (HPLC) és a nagy teljesítményű folyadékkromatográfia-tömegspektrometriában (HPLC-MS) biológiai mátrixok és más vegyületek elválasztására. Használható prekurzorként a metil-izobutil-keton előállításához és szerves illékony szennyeződések analíziséhez is.
2-propanol az analitikai kémiában
2-propanol a HPLC-ben
Az izopropanolt a mobilfázis komponenseként használják a HPLC elválasztás során. Más oldószerekkel kombinálható a speciális kromatográfiás feltételek elérése érdekében.
2-Propanol a gázkromatográfiában
Az izopropanolt a minták oldására vagy hígítására használják a gázkromatográfiás rendszerbe történő befecskendezés előtt. Reagensként is felhasználható a gázkromatográfiás elemzést megelőző deriválási reakciókban.
2-Propanol a preparatív kromatográfiában
A preparatív kromatográfia nagyobb mennyiségű vegyületek elválasztására és tisztítására használt technika. Az izopropanolt a mobilfázis összetételének egyik komponenseként és a minta preparatív kromatográfiás oszlopra történő betöltéséhez használják.
Gradiens minőségű 2-Propanol folyadékkromatográfiához
Az izopropanolt gyakran használják gradiens elúciós módszerekben, ahol a mobilfázis összetétele idővel változik. Az izopropanol gradiensének más oldószerekkel kombinált alkalmazásával lehetővé válik a változó polaritású analitot tartalmazó összetett keverékek hatékony elválasztása.
2-propanol mint referenciastandard
Az izopropanolt másodlagos gyógyszeripari standardként használják a gyógynövénykészítményekben lévő illékony oldószerek gázkromatográfiás meghatározásához. A 2-propanol USP-referenciastandardját meghatározott minőségi vizsgálatokban és tesztekben használják. Az izopropanol standardként szolgál a dohány elemzéséhez is.
Deuterált 2-Propanol
A 2-Propanol-d8 az izopropanol deuterált származéka, és a 2-jódpropanol-d7 előállításához használják. A benzofenon triplet bomlási állandóinak, triplet élettartamának és fotoredukciós sebességi állandóinak értékeléséhez is szolgál oldószerként.
Izotópos/jelzett 2-Propanol
Márkázott 2-Propanol (2-Propanol-1,3-13CC2) képalkotó eljárásokban, például mágneses rezonancia spektroszkópiában (MRS) vagy pozitronemissziós tomográfiában (PET) használható az in vivo anyagcsere-folyamatok vizsgálatára.
Vízmentes 2-Propanol
A vízmentes 2-Propanol használható szárítószerként vagy nedvszívószerként, valamint hordozóként vagy közegként katalizátorok vagy reagensek szállításához szintetikus reakciókban. Oldószerként is használható az alkoholokból és karbonsavakból származó észterek és éterek szintézisében.