Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
1,1-dimethyl-cyclopentane (some)
2,4-dimethylpentane (some)
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?