Merck
1.37040
SAFC
2-Propanol 70 % (v/v)
EMPROVE® EXPERT, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Isopropanol, 2-Propanol solution, IPA, Isopropyl alcohol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
grade
GMO free
GMP
Minőségi szint
Ügynökség
USP
leírás
70%
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
alkalmazás(ok)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
idegen aktivitás
Aflatoxin free
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Kiszerelés
1.37040.1000 // 1L // glass bottle
1.37040.9025 // 25L // metal/PE barrel
1.37040.9182 // 180L // metal/PE barrel
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
64.4 °F
Lobbanási pont (C)
18 °C