Fontos dokumentumok
650447
2-Propanol
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC), HPLC, suitable for ASTM® 7979 and ASTM® 7968
Szinonimák:
isopropanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
grade
HPLC Plus
for residue analysis
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) (365 nm)
párolgási maradék
≤0.0001%
halogénezett maradékok
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275-400 nm Amax: ≤0.005
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Isolation and quantitative determination of carotenes and xanthophylls from Capsicum annum pericarp extracts by HPLC.
- As solvent in the dissolution of Pt and TiO2 precursors, for the fabrication of Pt-TiO2/Ti electrodes.
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.