45983
Acetonitrile
≥98.0%, analytical standard, suitable for gas chromatography (GC), HPLC
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Acetonitrile, analytical standard
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (completely)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Mass Spectrometry Applications: Acetonitrile is utilized in mass spectrometry as a solvent that assists in the ionization of samples, enhancing the accuracy and precision of mass spectrometric analyses, which is invaluable in biotechnological applications (Michalkiewicz et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.