PHR1072
2-Propanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001728
traceable to USP 1570428
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
- Determination of 18 non-ethanolic volatile solvents in 3 brands of herbal formulations by gas chromatography
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.