Fontos dokumentumok
143979
Tripropylamine
≥98%
Szinonimák:
N,N,N-Tri-n-propylamine, N,N-Dipropyl-1-propanamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
356 °F
robbanási határérték
5.6 %
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
40-42 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−93.5 °C (lit.)
sűrűség
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCN(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?