Merck
86910
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) butoxide
purum, ≥97.0% (gravimetric)
Szinonimák:
Orthotitanic acid tetrabutylester, TNBT, TYZOR® TBT organic titanate, Tetrabutyl orthotitanate, Tetrabutyl titanate
About This Item
Lineáris képlet:
Ti(OCH2CH2CH2CH3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.32
Beilstein:
4148236
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (gravimetric)
form
liquid
liquid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Titanium(IV) butoxide is a sourcing material for the preparation of titanium oxide (TiO2) which can further be used in a variety of applications such as dye sensitized solar cells (DSSCs), photo-catalytic and self-cleaning based coatings.
Used to prepare nanosized titania in the anatase form and ferroelectric Bi4Ti3O12 thin films. Used in the preparation of nanocrystalline TiO2 powders at room temperature.
Jogi információk
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of CNT/TiO 2 composites thermally derived from MWCNT and titanium (IV) n-butoxide
Oh W and Chen M
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 29(1), 159-164 (2008)
Structural and electrical properties of TiO2 thin film derived from sol-gel method using titanium (IV) butoxide
Senain I, et al.
International Journal of Integrated Engineering, 2(3) (2010)
Preparation and characterization of low temperature sintering nanocrystalline TiO2 prepared via the sol-gel method using titanium (IV) butoxide applicable to flexible dye sensitized solar cells
Bazargan MH, et al.
International Journal of Materials Research, 103(3), 347-351 (2012)
S Anantharaj et al.
Biomacromolecules, 13(8), 2446-2455 (2012-06-21)
A new dual ester-urethane melt condensation methodology for biological monomers-amino acids was developed to synthesize new classes of thermoplastic polymers under eco-friendly and solvent-free polymerization approach. Naturally abundant L-amino acids were converted into dual functional ester-urethane monomers by tailor-made synthetic
Mingyu Su et al.
Biological trace element research, 124(2), 173-183 (2008-04-22)
To further evaluate the photosynthetic effects of nanoanatase, the improvement of spinach chloroplast photosynthesis damaged by linolenic acid was investigated in the present paper. Several results showed that after the addition of nanoanatase to the linolenic acid-treated chloroplast, the light
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.