Fontos dokumentumok
8.21084
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyl orthotitanate
for synthesis
Szinonimák:
Tetra-n-butyl orthotitanate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2O)4Ti
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
227-006-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
5.6 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
2.0-12.0 % (v/v)
bp
310-314 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 47 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ti](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of TiO2–SiO2: Discusses the use of Tetra-n-butyl orthotitanate in the sol-gel synthesis of TiO2–SiO2, applied as a photocatalyst, emphasizing its utility in creating effective materials for environmental applications (Kien et al., 2023).
  • PbTiO3/PbFe12O19 Nanocomposites: Explores the green synthesis of PbTiO3/PbFe12O19 nanocomposites using Tetra-n-butyl orthotitanate, highlighting an eco-friendly approach to materials synthesis (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
116.6 °F
Lobbanási pont (C)
47 °C