Fontos dokumentumok
244112
Titanium(IV) butoxide
reagent grade, 97%
Szinonimák:
Orthotitanic acid tetrabutylester, TNBT, TYZOR® TBT organic titanate, Tetrabutyl orthotitanate, Tetrabutyl titanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid (or viscous liquid)
liquid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Protocols
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.