Merck
243671
Sigma-Aldrich
Barium acetate
ACS reagent, 99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3COO)2Ba
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.42
Beilstein:
3693411
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Teszt:
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
grade:
ACS reagent
Forma:
powder, crystals or granules
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
Forma
powder, crystals or granules
szennyeződések
≤0.005% oxidizers
≤0.01% insolubles
pH
7-8.5 (25 °C, 50 g/L)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Barium acetate is commonly used as a catalyst in organic synthesis. It is also used as a mordant for varnishes, drying paints, and printing textile fabrics.
Alkalmazás
Barium acetate can be used as an additive in the fabrication of perovskite solar cells to improve the efficiency and stability of the cells.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phule PP and Risbud SH.
Advanced Ceramic Materials, 3(2) (1988)
Piezoelectric BNT-BT0.11 thin films processed by sol-gel technique.
Cernea M, et al.
J. Mater. Sci., 46(17), 5621-5627 (2011)
Analytical and preparative separation of acidic glycosaminoglycans by electrophoresis in barium acetate.
E Wessler
Analytical biochemistry, 26(3), 439-444 (1968-12-01)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 51-51 (1994)
Li-Chan Yang et al.
Carbohydrate polymers, 111, 856-863 (2014-07-20)
Dendrobium tosaense is a medicinal Dendrobium species widely used in traditional medicine. This study demonstrated some structural characterizations and immunomodulatory activity of the water-soluble polysaccharides derived from the stem of D. tosaense (DTP). DTP was fractioned using DEAE-650 M anion-exchange