Merck
404950
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) methoxide
95%
Szinonimák:
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
About This Item
Lineáris képlet:
Ti(OCH3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
solid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
szennyeződések
<5% methanol
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.