Fontos dokumentumok
142379
4-tert-Butylpyridine
98%
Szinonimák:
4-(1,1-Dimethylethyl)pyridine, p-tert-Butylpyridine
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
sűrűség
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccncc1
InChI
1S/C9H13N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.