Fontos dokumentumok
86710
Titanium(IV) ethoxide
Szinonimák:
Tetraethyl orthotitanate, Tetraethyl titanate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤3% tetraisopropyl orthotitanate (NMR)
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.509
bp
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As an activator and dehydrating agent for by condensation of (S)-(+)-p-toluenesulfinamide with aldehydes and ketones to form sulfinimines.
- As a Ti4+ ion source to form complexes of titanium (IV) acrylate with methacrylic acid.
- As a catalyst to synthesize esters of sterically hindered alcohols via transesterification reactions.
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?