Merck
510718
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) butoxide, polymer
Szinonimák:
Tetrabutyl titanate polymer, Tilcom PBT, Titanium tetrabutoxide polymer, Tytan PBT, Tyzor BTP, Tyzor PB, Vertec PBT
Méret kiválasztása
250 ML
41 800,00 Ft
41 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 ML
41 800,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
41 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
<0.8 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
−39 °C (lit.)
sűrűség
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Used in the study of thermal properties of siloxane coating KT-30 produced in varying methods.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hye Yun Jeong et al.
ACS nano, 10(1), 770-777 (2015-12-10)
While transmission electron microscopy and scanning tunneling microscopy reveal atomic structures of point defect and grain boundary in monolayer transition-metal dichalcogenides (TMDs), information on point defect distribution in macroscale is still not available. Herein, we visualize the point defect distribution
S Anantharaj et al.
Biomacromolecules, 13(8), 2446-2455 (2012-06-21)
A new dual ester-urethane melt condensation methodology for biological monomers-amino acids was developed to synthesize new classes of thermoplastic polymers under eco-friendly and solvent-free polymerization approach. Naturally abundant L-amino acids were converted into dual functional ester-urethane monomers by tailor-made synthetic
Mingyu Su et al.
Biological trace element research, 124(2), 173-183 (2008-04-22)
To further evaluate the photosynthetic effects of nanoanatase, the improvement of spinach chloroplast photosynthesis damaged by linolenic acid was investigated in the present paper. Several results showed that after the addition of nanoanatase to the linolenic acid-treated chloroplast, the light
S D Makeev et al.
Klinicheskaia khirurgiia, (1)(1), 19-20 (1989-01-01)
By the method of tissue culture, it is established that the capron threads stained by brilliant green, coated with the chemosorbed substances on the base of titanium alkoxides, polyalkylhydridsiloxanes and polyorganilsiloxanes have no histotoxic properties and can be used in
Jun-Bing Fan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(31), 5805-5807 (2010-07-01)
A low cost and environmentally benign process for tetrabutyl titanate-controlled ring-opening polymerization of epsilon-caprolactone at ambient temperature of 10-40 degrees C is introduced affording poly(epsilon-caprolactone) with pre-designed molecular weights and narrow molecular weight distribution.