Fontos dokumentumok
238309
Hexafluoroacetylacetone
98%
Szinonimák:
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.332 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
sűrűség
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Antipsychotic medications and sleep problems in patients with schizophrenia: This research investigates the effects of antipsychotics, including aripiprazole, on sleep disturbances in schizophrenia patients, highlighting its pharmacodynamic actions and contributing to a deeper understanding of aripiprazole′s clinical applications in mental health disorders (Cederlöf et al., 2024).
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?