Fontos dokumentumok
205273
Titanium(IV) isopropoxide
97%
Szinonimák:
TTIP, Tetraisopropyl orthotitanate
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.