Fontos dokumentumok
244759
Titanium(IV) ethoxide
technical grade
Szinonimák:
Tetraethyl orthotitanate, Tetraethyl titanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
Ti, 19.0-21.0% gravimetric
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
szennyeződések
~20% Tetraisopropyl orthotitanate
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the sol-gel synthesis of free-standing ferroelectric lead zirconate titanate nanoparticles
- spherical titania cores, produced either by hydrolysis of Ti(IV) ethoxide droplets in contact with water vapor or
- by preadsorption of the titanium alkoxides into/onto the clay mineral platelets and their subsequent hydrolysis and calcination.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.