Merck
257923
Sigma-Aldrich
Perfluorobutyryl chloride
98%
Szinonimák:
Heptafluorobutyryl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CF2CF2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.48
Beilstein:
1790269
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
gőznyomás
7.22 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39 °C (lit.)
sűrűség
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C4ClF7O/c5-1(13)2(6,7)3(8,9)4(10,11)12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFELVFKXQJYPSL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Perfluorobutyryl chloride has been used in the preparation of:
  • ethylcellulose perfluorobutyrate, non-thrombogenic novel fluoropolymer for gas-exchange membranes
  • 2-perfluoroalkylbenzothiazole
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R J Petersen et al.
Transactions - American Society for Artificial Internal Organs, 21, 242-248 (1975-01-01)
A novel fluoropolymer prepared from ethylcellulose by acylation with perfluorobutyryl chloride has been shown to be remarkably non-thrombogenic in vena cava and renal embolus ring implant tests. Gas permeabilities of this fluoropolymer are dufficient to make it highly attractive for
Synthesis of 2-and 2, 5-substituted benzoxazoles and benzothiazoles.
Soloski EJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(4), 295-304 (1976)