Fontos dokumentumok
462551
Titanium(IV) tert-butoxide
deposition grade
Szinonimák:
Tetra-tert-butyl orthotitanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
deposition grade
Minőségi szint
Teszt
98.5-101.5% (gravimetric)
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
117.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.