Fontos dokumentumok
8.21083
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthotitanate
for synthesis
Szinonimák:
Tetraethyl orthotitanate
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5O)4Ti
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
221-410-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
liquid
bp
150-155 °C/16 hPa
mp
-40 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 33 °C
sűrűség
1.08 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup