Fontos dokumentumok
687502
Titanium(IV) isopropoxide
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
TTIP, Tetraisopropyl orthotitanate
Teszt
99.999%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.